Få mere at vide
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10480050 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
2500 U
500 U
missing translation for 'unitSize'
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Product Code. 10480050
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ ER0972
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Nhel-restriktionsenzymet genkender G^CTAGC-steder og skærer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: AsuNHI, BmtI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
Note
Lavt saltindhold, højt glycerol (> 5 %) koncentrationer, > pH 8,0 eller et stort overskud af enzym kan resultere i stjerneaktivitet. Nhel hæmmes af saltkoncentrationer over 100 mM. Supercoilede plasmider kan kræve op til 10 gange mere NheI for fuldstændig fordøjelse end lineære DNA'er (f.eks. kræves 10 enheder for at spalte 1 μg af).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Nej jeg
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 2500 U
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning