Få mere at vide
R&D Systems™ NHE3/SLC9A3 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18608056
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18608056 0,1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18608056 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP300589PEP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gen-id (Entrez) 6550
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Til brug med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-00589.
Gene Alias isoform 3, MGC126718, NHE3MGC126720, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3, Solute carrier family 9 member 3
Gen symbol SLC9A3
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.