Få mere at vide
MedChemExpress NH2-PEG3-C1-Boc
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 263.33 g/mol |
| CAS | 189808-70-6 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 5 |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (379.75 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | Dopamine Receptor |