missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NH2-C5-NH-Boc, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459316
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW004710

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.

NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NH2-C5-NH-Boc
CAS 51644-96-3
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H22N2O2
Mængde 100 mg
Synonym PROTAC Linker 23
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (494.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN
Molekylvægt (g/mol) 202.29
Formel vægt 202.29
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.