Få mere at vide
MedChemExpress NH2-C2-NH-Boc
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.0% |
| CAS | 57260-73-8 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 g/mol |
| Produkttype | Linker |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | PROTAC Linker 22 |