Få mere at vide
NH2-C2-NH-Boc, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(t-Boc)ethylenediamine |
| CAS | 57260-73-8 |
| Molekylær formel | C7 H16 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid, N-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-aminoethyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-aminoethane, 2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethylamine, 2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1-aminoethane, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethylamine, 2-[[(tert-Butyloxy)carbonyl]amino]ethylamine, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-(t-Butyloxycarbonyl)ethylenediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-diaminoethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-ethanediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethylenediamine, N-BOC-ethylenediamine, N-Boc-1,2-diaminoethane, N-Boc-ethane-1,2-diamine, N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-ethylenediamine, [(tert-Butyloxy)carbonyl]-1,2-ethylenediamine, mono-BOC-ethylenediamine, tert-Butyl (2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl [(2-aminoethyl)amino]formate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCN |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vægt | 160.1212 |