Få mere at vide
NH125, MedChemExpress
Beskrivelse
NH125 is a potent and selective inhibitor of eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF-2K/CaMKIII), also can induce eEF2 phosphorylation, with an IC50 of 60 nM for eEF-2K.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NH125 |
| CAS | 278603-08-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H45IN2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 160 mg/mL (305.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=[N+](CC2=CC=CC=C2)C=CN1CCCCCCCCCCCCCCCC.[I-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.56 |
| Formel vægt | 524.56 |
| Vis mere |