Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte NGF beta-celle lysater ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
Nervevækstfaktor (NGF) påvirker overlevelsen og differentieringen af en række neuronale og ikke-neuronale celler. Virkningerne af dette polypeptid skyldes binding til specifikke celleoverfladereceptorer, som er til stede som både høj- og lavaffinitetssteder. Selvom begge typer af receptor binder NGF, er kun højaffinitetsformen i stand til signaltransduktion. Tværbindingsundersøgelser med 125I-NGF har vist, at højaffinitetsreceptoren i rotte PC12-celler danner et Mr 158.000 kompleks med NGF, mens lavaffinitetsreceptoren danner et Mr 100.000 kompleks. Fuldlængde cDNA-kloner for både humane og rotte NGF-receptorgener er blevet produceret og sekventeret, hvilket afslører mere end 90 % homologi mellem de to arter. NGF udviser nervevækststimulerende aktivitet og er involveret i regulering af vækst og differentiering af sympatiske og visse sensoriske neuroner. Yderligere stimulerer NGF deling og differentiering af sympatiske og embryonale sensoriske neuroner. Mutationer i NGF-genet er blevet forbundet med arvelig sensorisk og autonom neuropati, type 5 (HSAN5), og dysregulering af NGF-genekspression er forbundet med allergisk rhinitis.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P25427 |
| Analyseområde | 20,58 til 15.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 15 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 310738 |
| Gen symbol | NGF |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |