Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte NGF beta-celle lysater ELISA Kit
Artikelnummer. 15415393
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15415393
Brand: Invitrogen™ ERNGFCL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Rottenervevækstfaktoren beta-celle lysater (Rt NGFbeta) ELISA kvantificerer Rt NGFbeta i rottecelle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Rt NGFbeta. Metodens princip The Rat NGFbeta solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Nervevækstfaktor (NGF) påvirker overlevelsen og differentieringen af en række neuronale og ikke-neuronale celler. Virkningerne af dette polypeptid skyldes binding til specifikke celleoverfladereceptorer, som er til stede som både høj- og lavaffinitetssteder. Selvom begge typer af receptor binder NGF, er kun højaffinitetsformen i stand til signaltransduktion. Tværbindingsundersøgelser med 125I-NGF har vist, at højaffinitetsreceptoren i rotte PC12-celler danner et Mr 158.000 kompleks med NGF, mens lavaffinitetsreceptoren danner et Mr 100.000 kompleks. Fuldlængde cDNA-kloner for både humane og rotte NGF-receptorgener er blevet produceret og sekventeret, hvilket afslører mere end 90 % homologi mellem de to arter. NGF udviser nervevækststimulerende aktivitet og er involveret i regulering af vækst og differentiering af sympatiske og visse sensoriske neuroner. Yderligere stimulerer NGF deling og differentiering af sympatiske og embryonale sensoriske neuroner. Mutationer i NGF-genet er blevet forbundet med arvelig sensorisk og autonom neuropati, type 5 (HSAN5), og dysregulering af NGF-genekspression er forbundet med allergisk rhinitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P25427
Analyseområde 20,58 til 15.000 pg/ml
Assay følsomhed 15 pg/mL
Kalibreringsområde 15 pg/ml til 15000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: rotte CINC-2, CINC-3, CNTF, Fractalkine, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, TIMP-1, TNF-alpha.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 310738
Gen symbol Ngf
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Tgfb
Mål NGF
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min