Få mere at vide
NGD 94-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-[(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-pyrimidine (2Z)-2-Butenedioate (1:2) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N6.2C4H4O4/c1-2-5-15(6-3-1)17-21-13-16(22-17)14-23-9-11-24(12-10-23)18-19-7-4-8-20-18;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,13H,9-12,14H2,(H,21,22);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| Formel vægt | 552.197 |