Få mere at vide
Ngamma-Trityl-L-asparaginhydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439908
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15439908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63285.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132388-58-0 | C23H22N2O3 | 374.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132388-58-0
Molekylær formel C23H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 374.44
MDL nummer MFCD00153422
InChI nøgle BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N
Synonym h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
PubChem CID 7408309
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid
SMIL N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate
Farve White
Mængde 250 mg
Formel vægt 392.45 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder