Få mere at vide
LNI Swissgas NG RACK 5U 1000
Artikelnummer. 17822229 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17822229 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17822229 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.30.100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PSA nitrogengenerator med renhed 99,9995% (ilt mere end 5 ppm).
  • Tilbehør.
  • PSA nitrogengenerator med renhed 99,9995% (ilt mere end 5 ppm).
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Ultra High Purity Nitrogen Gas Generator