Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-omega-nitro-L-arginin-methylester hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10275621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275621 5 g Glasflaske 5g
10015733 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275621 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51298-62-5
Molekylær formel C7H16ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 269.69
MDL nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI nøgle QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)methyliden]amino]pentanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-ω-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +14,0° til +16,0° (24 °C, 589 nm) (c=3, CH3OH)
Specifik rotationstilstand +14,50 (20,00 °C c=3, CH3OH)
Mængde 5 g
Formel vægt 269.7
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk fast stof