missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17991835
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991835 5 mg
17964775 10 mg
17931405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17991835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4635755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 220805-22-1
Molekylær formel C8 H18 N4 O2 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 275.18
Synonym L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, hydrochloride (1:2), L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, dihydrochloride (9CI), N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine dihydrochloride, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid dihydrochloride, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid dihydrochloride, ADMA 2HCl, Asymmetric dimethylarginine dihydrochloride, Dimethyl-L-arginine dihydrochloride, L-NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride, NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride, NG,NG-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimethylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 274.0963
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.