Få mere at vide
NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 274.0963 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |