Få mere at vide
NG,NG’-Dimethyl-L-arginine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NG,NG'-Dimethyl-L-arginine-d6 |
| CAS | 1331888-08-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H12D6N4O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine-d6, N5-[Bis(methylamino)methylene]-L-ornithine-d6, SDMA-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N4O2/c1-10-8(11-2)12-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | N[C@H](C(O)=O)CCC/N=C(NC([2H])([2H])[2H])/NC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.29 |
| Formel vægt | 208.1806 |
| Vis mere |