Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals NG-monomethyl-L-arginin monoacetat, 99%
Artikelnummer. 10173101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173101 5 mg Glasflaske 5mg
10016213 25 mg Glasflaske 25mg
10371484 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173101 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328720050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53308-83-1 | C9H20N4O4 | 248.283 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53308-83-1
Molekylær formel C9H20N4O4
Molekylvægt (g/mol) 248.283
MDL nummer MFCD00069311
InChI nøgle IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Synonym tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
IUPAC navn eddikesyre;(2S)-2-amino-5-[(N'-methylcarbamimidoyl)amino]pentansyre
SMIL CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Smeltepunkt 180 °C til 190 °C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Merck Index 15, 6096
Specifik rotationstilstand + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Mængde 5 mg
Formel vægt 248.3
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Pulver