Få mere at vide
NG-monomethyl-L-argininacetat, TRC
Artikelnummer. 30465266
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30465266 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30465266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM56500050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale NG-Monomethyl-L-arginine Acetate
CAS 53308-83-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H16 N4 O2 . C2 H4 O2
Mængde 50 mg
Synonym N5-[Imino(methylamino)methyl]-L-ornithine Acetate, L-NMMA, ANO 1020, Tilarginine Acetate
InChI formel InChI=1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
SMIL CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.CC(=O)O
IUPAC navn eddikesyre; (2S)-2-amino-5-[(N-methylcarbamimidoyl)amino]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 248.28
Formel vægt 248.1485
Procent renhed >95