Få mere at vide
LNI Swissgas NG EOLO XL 16 L
Artikelnummer. 17822219 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17822219 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17822219 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.72.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75915.00 DKK
    66011.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 9903.84 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
PSA nitrogen generator.
  • Har brug for en kilde til tør, oliefri luft
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Nitrogen gasgenerator