Få mere at vide
LNI Swissgas NG EOLO XL 10 L
Shop alle LNI Swissgas produkter
Spænding:
100/115/220/230 V
Beskrivelse
- PSA nitrogengenerator 10 L/min.
- Med katalysatorovn.
- Har brug for en kilde til tør, oliefri luft
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100/115/220/230 V |
| Type | Nitrogen gasgenerator |