missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ NFPS
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18025662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18025662 50 mg
18004172 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18025662 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2789/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective non-transportable GlyT1 inhibitor

Selective, non-transportable inhibitor of GlyT1 which displays no activity at GABA or glutamate receptors (IC50 values are 2.8, 9.8 and 56000 nM for hGlyT1, rGlyT1 and rGlyT2 respectively). Enhances the amplitude of the NMDA component of glutamatergic EPSCs.

R-enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 405225-21-0
Molekylær formel C24H24FNO3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NFPS
Mængde 50 mg
Formel vægt 393.45
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 393.458
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.