Få mere at vide
Abcam NFkB p50 Transkriptionsfaktoraktivitetsassay Kit
Artikelnummer. 32114452 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32114452 1 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32114452 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3242021x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Mål NFkB p105 / p50 aktivitet på 1 time 30 minutter i celle-/vævsekstrakter med NFkB p50 Transcription Factor Activity Assay Kit AB324202. Følsomhed >0,1875 μg. Brug med forbelagt mikroplade (12 x 8 brøndstrimler).
Mål NFkB p105 / p50 aktivitet på 1 time 30 minutter i celle-/vævsekstrakter med NFkB p50 Transcription Factor Activity Assay Kit AB324202. Følsomhed >0,1875 μg. Brug med forbelagt mikroplade (12 x 8 brøndstrimler).
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1 x 96 Tests