Få mere at vide
Abnova™ NFIB Split FISH Probe
Artikelnummer. 16033535
Skift visning
Mængde:
100 uL
200 uL
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16033535 200 uL 200µL
16023535 100 uL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16033535 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FS0073.200uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21415.00 DKK
    20580.21 DKK / 200µL
    Spare 834.79 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Oversigt DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Til brug med (applikation) FISH-Ce
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL for hver 100 uL FISH Probe
Mængde 200 uL