Få mere at vide
NFAT Transcription Factor Regulator-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485526
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485526 100 mg
16447417 5 mg
16404708 10 mg
16400997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485526 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112778
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NFAT Transcription Factor Regulator-1
CAS 245747-71-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H10F6N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (360.33 mM)
SMIL O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3OC(F)F)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 416.28
Formel vægt 416.28
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation