Få mere at vide
CellSensor™ CellSensor™ NF κB- bla THP-1 cellelinje
Artikelnummer. 10266743
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10266743
Brand: CellSensor™ K1662
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CellSensor™ NF κB-bla THP-1 cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor kappa B-responselementet.
  • De CellSensor™ κNF B-bla THP-1-cellelinje indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor kappa B (NF B)-κresponselementet stabilt integreret i THP-1-celler.
  • For at opnå cellelinjen blev NF B-κbla-konstruktionen transduceret til THP-1-celler ved hjælp af lentivirus.
  • Efterfølgende flowcytometri blev brugt til at isolere celler, der reagerede på Tumor Necrosis Factor alfa (TNF)α ).
  • Cellelinjen blev valideret for DMSO-tolerance, celleantal, stimulationstid, substratladningstid og EC50-koncentration af TNFα .
  • De CellSensor™ κNF B-bla THP-1-cellelinje reagerer på TNFα og kan bruges til at sondere NF B-κsignalveje, herunder dem, der er involveret i apoptose, viralt forsvar, cancer, inflammation og autoimmun sygdom.
  • Denne cellelinje kan tilpasses til high-throughput screening for agonister eller antagonister med sammensatte biblioteker.
  • Kandidatlægemidler kan testes for dosisrespons mod denne cellelinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring CellSensor™ Cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug.
Produktlinje CellSensor
Mængde 1 hætteglas
Målindgang TNF alfa, NIK, TLR, I kappa B, IRAK, IKK, NF-kappa B pathway
Type Cellelinje
Cellelinje THP-1
Systemtype CellSensor™
Drugable mål Signalvej