Få mere at vide
R&D Systems™ NF 546
Artikelnummer. 18085442
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18085442 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18085442 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3892/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2494.14 DKK
    2258.55 DKK / 10mg
    Spare 235.59 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective P2Y11 agonist
P2Y11 agonist (pEC50 = 6.27). Exhibits selectivity for P2Y11 over a range of P2Y and P2X receptors. Also inhibits DNA-binding activity of HMGA2 (IC50 = 5.49 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NF 546
CAS 1006028-37-0
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C47H44N6Na4O17P4
Formel vægt 1180.74
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 1180.748