Få mere at vide
Nezukone, MedChemExpress
Beskrivelse
Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nezukone |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 13656-81-0 |
| Farve | Brown |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H12O |
| Synonym | C2-deoxyhinokitiol 4-Isopropyltropone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (674.76 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC=C(C(C)C)C=C1 |
| Vis mere |