missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nexturastat A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487138
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487138 10 mg
16481629 1 mg
16463167 50 mg
16437146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16699

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nexturastat A is a potent HDAC6 inhibitor with an IC50 of 5 nM. Nexturastat A also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Nexturastat A is a potent HDAC6 inhibitor with an IC50 of 5 nM. Nexturastat A also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nexturastat A
Fysisk form Solid
CAS 1403783-31-2
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H23N3O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 56 mg/mL (164.03 mM)
SMIL O=C(NO)C1=CC=C(CN(CCCC)C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Formel vægt 341.4
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.