Få mere at vide
Nexinhib 20, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nexinhib 20 |
| CAS | 331949-35-0 |
| Molekylær formel | C15 H16 N4 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O3/c1-15(2,3)14(20)13(18-10-16-9-17-18)8-11-5-4-6-12(7-11)19(21)22/h4-10H,1-3H3/b13-8+ |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)\C(=C/c1cccc(c1)N(=O)=O)\n2cncn2 |
| IUPAC navn | (E)-4,4-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.312 |
| Formel vægt | 300.122 |