missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nexinhib 20, TRC

Artikelnummer. 30479768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479768 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN204050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nexinhib 20
CAS 331949-35-0
Molekylær formel C15 H16 N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym 4,4-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-one
InChI formel InChI=1S/C15H16N4O3/c1-15(2,3)14(20)13(18-10-16-9-17-18)8-11-5-4-6-12(7-11)19(21)22/h4-10H,1-3H3/b13-8+
SMIL CC(C)(C)C(=O)\C(=C/c1cccc(c1)N(=O)=O)\n2cncn2
IUPAC navn (E)-4,4-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one
Molekylvægt (g/mol) 300.312
Formel vægt 300.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.