Få mere at vide
Sartorius NexaGel STEM
Artikelnummer. 31908459 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31908459 2 mL
31908362 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908459 Leverandør Sartorius Leverandørnr. NGH02S
 Begrænset vare
På lager
Xeno-frit hydrogelsystem designet til at forbedre ydeevnen af tredimensionelle (3D) statiske suspensionskulturer.
  • Facilitere opskalering af humane pluripotente stamceller (hPSC'er), hvilket skaber en højkapacitetsplatform til modellering af forskellige væv og sygdomstilstande.
  • Dette færdige hydrogelsystem har en optimeret formulering, der understøtter hurtig udvidelse af højkvalitets 3D-stamcellesfæroider med pluripotente egenskaber.
  • hPSC'er kan optøs direkte fra flydende nitrogen eller overføres fra 2D-matrixbelagte kulturbeholdere og straks blandes med hydrogelopløsningen til statiske suspensionskulturer.
  • Den optimerede protokol er særligt fordelagtig for tidsfølsomme eksperimenter, da den minimerer behovet for hyppige medieudvekslinger og dermed sparer tid og ressourcer.
  • Dette hydrogelsystem er kompatibelt med de fleste hPSC-kulturmedier og vævskulturkar.
  • Den unikke statiske suspensionskulturmetode eliminerer behovet for mikrobærere i store bioreaktorer, hvilket forenkler og effektiviserer cellehøsten.
  • De 3D-stamcellesfæroider, der genereres med dette system, kan anvendes til yderligere subkultivering, mønstret differentiering, organoidudvikling eller genetablering af 2D-kulturmorfologier.
Tekniske data
Celletype hPSCs
Form Væske
Produkttype Hydrogel-systemet
Mængde 2 mL