Beskrivelse
- Denne hydrogel er formuleret med en præcis kombination af multifunktionelle ligander og koncentrationer, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af celletyper og anvendelser.
- Den kan kombineres direkte med cellesuspension uden behov for yderligere justeringer, hvilket giver en ligetil og alsidig løsning.
- NexaGel™ Hydrogel Matrix efterligner effektivt den naturlige ekstracellulære matrix (ECM), hvilket skaber et mere velkendt miljø for cellerne.
- Hydrogelen er stabil ved stuetemperatur, opretholder en neutral pH, er gennemsigtig, permeabel og fungerer godt med forskellige billedsystemer.
- Det omdannes til en hydrogelmatrix ved blot at blande med cellekulturmediet.
- Celler, der dyrkes i dette system, kan nemt udvindes ved hjælp af vores NexaGel™ Cell Recovery Solution.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Hydrogelmatrix |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 10 mL |