Learn More
Sartorius NexaGel Cell Recovery Solution
Product Code. 31908339 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31908339 100 mL 100mL
31908463 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31908339 Proveedor Sartorius N.º de proveedor NGR04100
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Non-enzymatic, ready-to-use cell recovery solution designed for the rapid and efficient harvesting of organoids or 3D cells cultured with NexaGel™or animal-based ECM.
  • Stable solution at room temperature with neutral pH, and also maintains cell integrity
  • Recovered cells can be easily sub-cultured in both 2D and 3D formats
  • The solution is versatile and can be used before or after the fixation and staining of hydrogel specimens, ensuring high-quality data for downstream analysis
  • It is suitable for harvesting cells from 2D ECM-coated plates
  • Ensures a high recovery rate and cell viability, making it perfect for passaging, cryopreservation, or further biochemical analysis
Especificaciones
Form Liquid
Product Type Organoid Harvesting Solution
Sterility Sterile
Sterilization Method Autoclaved
Quantity 100 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.