Få mere at vide
Sartorius NexaGel Cellegendannelsesløsning
Artikelnummer. 31908339 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31908339 100 mL
31908463 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908339 Leverandør Sartorius Leverandørnr. NGR04100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Ikke-enzymatisk, færdig cellegenvindingsløsning designet til hurtig og effektiv høst af organoider eller 3D-celler dyrket med NexaGel™ eller dyrebaseret ECM
  • Stabil opløsning ved stuetemperatur med neutral pH, og opretholder også cellens integritet
  • Genvundne celler kan nemt subkultureres i både 2D- og 3D-format
  • Opløsningen er alsidig og kan anvendes før eller efter fiksering og farvning af hydrogelprøver, hvilket sikrer data af høj kvalitet til efterfølgende analyser
  • Den er egnet til udtagning af celler fra 2D ECM-belagte plader
  • Sikrer en høj restitutionsrate og cellelevedygtighed, hvilket gør den perfekt til passage, kryokonservering eller yderligere biokemisk analyse
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Organoidhøstningsopløsning
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Autoklaveret
Mængde 100 mL