Få mere at vide
MP Biomedicals™ Nyfødt bovint serum
Artikelnummer. 17347479 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17347479 100 ml -
11405025 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17347479 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092912149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    258.58 DKK / 100ml
    Spare 13.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes i cellekultur til at understøtte modningen af oocytter, til at studere funktionen af tubulære epitelceller og til at udvikle primære kulturer af celler såsom viscerale adipocytter.
Tekniske data
Farve Gylden brun
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Nyfødt kalvebovint serum
Mængde 100 ml
Steriliseringsmetode 0,2μ m filtrering
Kilde Bovint nyfødt
Endotoksin koncentration 30 EU/ml
Til brug med (applikation) Anvendelser til cellekultur og organbevarelse
Hæmoglobinkoncentration ≤27mg/dL
Lyofiliseret, frysetørret Nej
Mycoplasma påvist Nej
Osmolalitet 265 til 323 mOsm/kg
pH 7.1 til 8.2
Proteinindhold 4,4 til 7 %