Få mere at vide
MP Biomedicals™ Nyfødt bovint serum
Artikelnummer. 11405025 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11405025
Brand: MP Biomedicals™ 092912154
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i cellekultur til at understøtte modningen af oocytter, til at studere funktionen af tubulære epitelceller og til at udvikle primære kulturer af celler såsom viscerale adipocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gylden brun
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Nyfødt kalvebovint serum
Mængde 500 ml
Steriliseringsmetode 0,2μ m filtrering
Kilde Bovint nyfødt
Endotoksin koncentration 30 EU/ml
Til brug med (applikation) Anvendelser til cellekultur og organbevarelse
Hæmoglobinkoncentration ≤27mg/dL
Lyofiliseret, frysetørret Nej
Mycoplasma påvist Nej
Osmolalitet 265 til 323 mOsm/kg
pH 7.1 til 8.2
Proteinindhold 4,4 til 7 %