Få mere at vide
Emma Safety Footwear New York sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S1P-Sikkerhedssko med sålplade til tørt arbejde
- Strikket tekstil
- Polyurethan belagt
- Hydro-Tec™ Antibakteriel
- Metalfri
- Kromfri foring
- ESD certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Grå, Sort |
| Design | New York |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Antibakteriel |
| Materiale | Tekstil |
| Størrelse | 43 |
| Tå materiale | Komposit |