Få mere at vide
New Pig Gray Universal Absorbent Mats
Artikelnummer. p-3801685
Encompass_Preferred
Kapacitet (engelsk):
7,8 gal.
Dimensioner (L x B):
60 fod x 15 tommer
Type:
Universel absorberende måtte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12913645
Brand: New Pig MAT242
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
  • Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
  • Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
  • Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
  • Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
  • Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
  • Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Tekniske data
Certificeringer/compliance 29 CFR 1910.22(a)(2)
Farve Gray
Kapacitet (engelsk) 7,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 0.23 L
Materiale Polypropylene
Type Universel absorberende måtte
Til brug med (applikation) Catching drips and soaking up spills
Vægt kapacitet Heavyweight
Dimensioner (L x B) 60 fod x 15 tommer
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18 m
Bredde (engelsk) 15 in.
Bredde (metrisk) 38 cm
Vægt (engelsk) 6.9 lb.
Vægt (metrisk) 3.1 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis