Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | New methylene Blue N |
| Navn note | 85% |
| CAS | 1934-16-3 |
| Farvestofindhold | ca. 70% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C18H22ClN3S |
| MDL nummer | MFCD00135878 |
| Beilstein | 27, IV, 5163 |
| Synonym | Basic Blue 24 |
| Vis mere |