Få mere at vide
New Fuchsin
Artikelnummer. 10082660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082660 25 g Glasflaske 25g
10249463 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10082660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212140250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3248-91-7
Molekylær formel C22H24ClN3
Molekylvægt (g/mol) 365.91
MDL nummer MFCD00012567
InChI nøgle ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-methylphenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-methylanilin;hydrochlorid
SMIL [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Absorbans 1500 (at lambda min.)
Kemisk navn eller materiale New Fuchsin
Absorptionsforhold 1.1 to 1.4
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Formel vægt 365.89
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller