Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ny Coccine, ren
Artikelnummer. 10583361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10583361 25 g Glasflaske 25g
10055943 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10583361 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.39 DKK
    334.65 DKK / 25g
    Spare 37.74 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | 604,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2611-82-7
Molekylær formel C20H11N2Na3O10S3
Molekylvægt (g/mol) 604.46
MDL nummer MFCD00004084
InChI nøgle IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Synonym Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
PubChem CID 131851859
IUPAC navn (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphthalen-1-yl)hydrazinyliden]naphthalen-1,3-disulfonsyre;natrium
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale New Coccine
Farvestofindhold 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 604.46
Tab ved tørring 10% max. (135°C, 6 hrs)
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Bordeaux til Brown
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver