Få mere at vide
Eppendorf™ Scientific Shaker Test Tube Platforme
Artikelnummer. 11319824
Rørstørrelse:
12 til 15 mm
15 til 18 mm
18 til 21 mm
22 til 26 mm
26 til 30 mm
8 til 11 mm
Antal stillinger:
20
22
30
42
48
60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11319824
Brand: Eppendorf™ M12890100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med New Brunswick Innova™ , I-Series™ og Excella™ Shakers
Monteres på universelle platforme
De angivne kapaciteter er de fleste fartøjer af hver størrelse, der passer ind i et afbalanceret mønster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 8 til 11 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Series
Antal stillinger 48
Størrelse Større