Få mere at vide
Eppendorf™ Scientific Shaker Test Tube Platforme
Rørstørrelse:
12 til 15 mm
15 til 18 mm
18 til 21 mm
22 til 26 mm
26 til 30 mm
8 til 11 mm
Antal stillinger:
20
22
30
42
48
60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Monteres på universelle platforme
De angivne kapaciteter er de fleste fartøjer af hver størrelse, der passer ind i et afbalanceret mønster.
Tekniske data
Tekniske data
| Rørstørrelse | 22 til 26 mm |
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Series |
| Antal stillinger | 22 |
| Størrelse | Større |