Få mere at vide
Eppendorf™ Scientific shaker Microplate Platform
Artikelnummer. 11309854
Skift visning
Antal stillinger:
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger Pakningsstørrelse
11309854 5 Hver
1 options
Artikelnummer. 11309854 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. TTR221
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug med New Brunswick Innova™ , I-Series™ og Excella™ Shakers
Monteres på universelle platforme
De angivne kapaciteter er de fleste fartøjer af hver størrelse, der passer ind i et afbalanceret mønster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikropladestativ
Til brug med (udstyr) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Series
Antal stillinger 5