Få mere at vide
Eppendorf™ Videnskabelig Excella™ E1/E2 Benchtop Open Air Shakers: Platform
Beskrivelse
Flaskekapacitet: 32
Ordreinfo
Tilbehørsplatforme er udskiftelige med dem til andre lignende størrelser New Brunswick Scientific shakers.
Serviceplan
Serviceaftale tilgængelig.
Certificeringer
UL opført. CSA godkendt. CE-mærket.
garanti
To år på reservedele og arbejdskraft
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 25 mL |
| Produkttype | Platform |
| Certificeringer/compliance | CE, CSA, UL |
| Længde (engelsk) | 14,9 tommer |
| Længde (engelsk) platform | 13 tommer |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Længde (metrisk) platform | 33 cm |
| Bredde (engelsk) platform | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |
| Bredde (metrisk) platform | 28 cm |
| Vis mere |