Få mere at vide
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker
Artikelnummer. p-7184570
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15511911 EU-stik Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15511911 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. S41I230011
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
New Brunswick S41i er en alsidig, mellemstor CO2-inkubatorryster ideel til dyrkning af laboratorier med begrænset laboratorieplads og budget. Den kombinerer en integreret 120 °C desinfektion og et sømløst kammer i rustfrit stål med det kraftige Innova tredobbelt excentriske drev.
Applikationer
  • Forberedelse af inokulum fra pattedyr
  • Udvidelse af suspenderede cellelinjer fra pattedyr, f.eks. CHO-, HEK293- eller Vero-celler til proteinekspression eller viral vektorproduktion
  • Dyrkning af følsomme celler såsom mesenkymale eller inducerede pluripotente stamceller (MSC'er eller iPSC'er) på microcarriers til omprogrammering eller exosomproduktion
  • Dyrkning af adhærente celler og applikationer, der kræver en statisk og rystekolbe-dyrkning, såsom hybridomakulturer, tilpasning af adhærenter til suspensionsceller
Funktioner
  • To i én: Rysteplatform til suspensionskulturer plus op til to hylder (én inkluderet) til samtidig statisk CO2-inkubatordyrkning
  • Ideel til begrænset laboratorieplads: Kompakt design passer under bordet eller stablet med et lille fodaftryk
  • Maks. rystehastighed: 25 - 400 rpm (stablet: 25 - 250/400 for top-/bund-enhed)
  • Effektiv kontaminernigsbeskyttelse: Integreret 120°C desinfektionsrutine
  • Nem rengøring og desinfektion: Glat, sømløst kammer uden blæser, nem adskillelse på få sekunder, aftagelig vandbakke
  • Høj fleksibilitet og kapacitet for beholdere: Fra rør op til 5 l kolber, f.eks. 10 x 1 l Erlenmeyer-kolber
  • Pålidelig procesplanlægning: Gennemprøvet og testet Innova™ tredobbelt excentrisk modvægtsdrev (tre vægtbærende aksler) giver vibrations- og problemfri drift i årevis
  • Strenge CO2-specifikationer for reproducerbare resultater: nøjagtighed: ±0,2 % (ved 5 % CO2), homogenitet: ±0,1 %
  • Beskyt dine lysfølsomme kulturmedier: De dobbelte låger hjælper også med at beskytte atmosfæren indeni og reducere CO2-forbruget
  • Mindre støj i laboratoriet: En af de mest støjsvage CO2-rysteinkubatorer på markedet - med Innova™ tredobbelt excentrisk modvægtsdrev
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2.5 cm
Bæreevne (metrisk) 11 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ± 1 % fuld skala
Hastighedsområde 25 til 400 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 50 °C
Strømstyrke < 8 A
Holder 170 L
Produkttype CO2 orbitalt rysteapparat
Certificeringer/compliance CE, UL, cUL, UKCA
Stiktype EU-stik
Temperatur nøjagtighed ± 0,2 °C
Temperaturensartethed ± 0,6 °C ved omgivende 20 °C til 25 °C
Frekvens 50/60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig 44,0 x 69,5 x 53,5 cm (17,3 x 27,4 x 21,1 tommer)
Dimensioner (LxB) Platform 35,6 x 61,2 cm (14 x 24 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 73 x 87,5 x 85 cm (28,7 x 34,4 x 33,5 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 423 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 192 kg
Vægt (engelsk) 340 lb.
Vægt (metrisk) 154 kg
Model- New Brunswick S41i
Vise Berøringsskærm i farver
Fugtighedsområde 90 ±5 % ved 37 °C
Inkluderer 1 Perforeret rustfrit stålhylde installeret; 1 CO2-sensorlåg; 1 farvet beskyttelseslåg; 1 fodskjold, front; 2 fodskjold, side; 2 fugtbakker (rustfrit stål, aftagelige for rengøring); 3 m/9,8 fod PVC-slange, 6 mm (1/4 tomme) diameter, med et indbygget CO2 HEPA-filter; 2 slangeklemmer; 1 HEPA-filter med automatisk nulstilling; 1 BMS-stik; 3 afstandsstykker til stativ; 3 stativfødder; 2 ekstra CO2-sensorlåg; 1 strømledning; 1 betjeningsvejledning
Interface 1 x USB 2.0; 1 x BMS kontaktalarmrelæ; 1 x Ethernet (kun til serviceformål og tilslutning til VisioNize Lab Suite)
Timer rækkevidde Kontinuerlig
Kølet Nej