Få mere at vide
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker
Artikelnummer. 15511911
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15511911 EU-stik Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15511911 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. S41I230011
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
New Brunswick S41i er en alsidig, mellemstor CO2-inkubatorryster ideel til dyrkning af laboratorier med begrænset laboratorieplads og budget. Den kombinerer en integreret 120 °C desinfektion og et sømløst kammer i rustfrit stål med det kraftige Innova tredobbelt excentriske drev.
Applikationer
  • Forberedelse af inokulum fra pattedyr
  • Udvidelse af suspenderede cellelinjer fra pattedyr, f.eks. CHO-, HEK293- eller Vero-celler til proteinekspression eller viral vektorproduktion
  • Dyrkning af følsomme celler såsom mesenkymale eller inducerede pluripotente stamceller (MSC'er eller iPSC'er) på microcarriers til omprogrammering eller exosomproduktion
  • Dyrkning af adhærente celler og applikationer, der kræver en statisk og rystekolbe-dyrkning, såsom hybridomakulturer, tilpasning af adhærenter til suspensionsceller
Funktioner
  • To i én: Rysteplatform til suspensionskulturer plus op til to hylder (én inkluderet) til samtidig statisk CO2-inkubatordyrkning
  • Ideel til begrænset laboratorieplads: Kompakt design passer under bordet eller stablet med et lille fodaftryk
  • Maks. rystehastighed: 25 - 400 rpm (stablet: 25 - 250/400 for top-/bund-enhed)
  • Effektiv kontaminernigsbeskyttelse: Integreret 120°C desinfektionsrutine
  • Nem rengøring og desinfektion: Glat, sømløst kammer uden blæser, nem adskillelse på få sekunder, aftagelig vandbakke
  • Høj fleksibilitet og kapacitet for beholdere: Fra rør op til 5 l kolber, f.eks. 10 x 1 l Erlenmeyer-kolber
  • Pålidelig procesplanlægning: Gennemprøvet og testet Innova™ tredobbelt excentrisk modvægtsdrev (tre vægtbærende aksler) giver vibrations- og problemfri drift i årevis
  • Strenge CO2-specifikationer for reproducerbare resultater: nøjagtighed: ±0,2 % (ved 5 % CO2), homogenitet: ±0,1 %
  • Beskyt dine lysfølsomme kulturmedier: De dobbelte låger hjælper også med at beskytte atmosfæren indeni og reducere CO2-forbruget
  • Mindre støj i laboratoriet: En af de mest støjsvage CO2-rysteinkubatorer på markedet - med Innova™ tredobbelt excentrisk modvægtsdrev
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2.5 cm
Bæreevne (metrisk) 11 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ± 1 % fuld skala
Hastighedsområde 25 til 400 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 50 °C
Strømstyrke < 8 A
Holder 170 L
Produkttype CO2 orbitalt rysteapparat
Certificeringer/compliance CE, UL, cUL, UKCA
Stiktype EU-stik
Temperatur nøjagtighed ± 0,2 °C
Temperaturensartethed ± 0,6 °C ved omgivende 20 °C til 25 °C
Frekvens 50/60 Hz
Mål (D x B x H) Indvendig 44,0 x 69,5 x 53,5 cm (17,3 x 27,4 x 21,1 tommer)
Dimensioner (LxB) Platform 35,6 x 61,2 cm (14 x 24 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 73 x 87,5 x 85 cm (28,7 x 34,4 x 33,5 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 423 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 192 kg
Vægt (engelsk) 340 lb.
Vægt (metrisk) 154 kg
Model- New Brunswick S41i
Vise Berøringsskærm i farver
Fugtighedsområde 90 ±5 % ved 37 °C
Inkluderer 1 Perforeret rustfrit stålhylde installeret; 1 CO2-sensorlåg; 1 farvet beskyttelseslåg; 1 fodskjold, front; 2 fodskjold, side; 2 fugtbakker (rustfrit stål, aftagelige for rengøring); 3 m/9,8 fod PVC-slange, 6 mm (1/4 tomme) diameter, med et indbygget CO2 HEPA-filter; 2 slangeklemmer; 1 HEPA-filter med automatisk nulstilling; 1 BMS-stik; 3 afstandsstykker til stativ; 3 stativfødder; 2 ekstra CO2-sensorlåg; 1 strømledning; 1 betjeningsvejledning
Interface 1 x USB 2.0; 1 x BMS kontaktalarmrelæ; 1 x Ethernet (kun til serviceformål og tilslutning til VisioNize Lab Suite)
Timer rækkevidde Kontinuerlig
Kølet Nej