Få mere at vide
Nevirapin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nevirapine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20) |
| Formel vægt | 266.1168 |