Få mere at vide
Nevirapine N1-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Nevirapine N1-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nevirapine N1-Oxide |
| CAS | 162255-73-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nevirapine N1-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-8-18(21)15-12(9)17-14(20)11-3-2-7-16-13(11)19(15)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20) |
| SMIL | Cc1cc[n+]([O-])c2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| IUPAC navn | 11-cyclopropyl-4-methyl-1-oxido-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-1-ium-6-one |
| Vis mere |