Få mere at vide
Nevirapine N1-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051228
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051228 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051228 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1146.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nevirapine N1-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nevirapine N1-Oxide
CAS 162255-73-4
Analyt- eller komponentnavne Nevirapine N1-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 1-oxide
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-8-18(21)15-12(9)17-14(20)11-3-2-7-16-13(11)19(15)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
SMIL Cc1cc[n+]([O-])c2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC navn 11-cyclopropyl-4-methyl-1-oxido-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-1-ium-6-one
Molekylvægt (g/mol) 282.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 282.1117 g/mol