Få mere at vide
Nevirapine, Mikromol™
Artikelnummer. 17902266
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17902266 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17902266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1146.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nevirapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nevirapine
CAS 129618-40-2
Analyt- eller komponentnavne Nevirapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
SMIL Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC navn 11-cyclopropyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 266.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 266,1168 g/mol